Kluczowe dokumenty
8.43950
Sigma-Aldrich
Tetrahydropiran
for synthesis
Synonim(y):
Tetrahydropyran
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H10O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
86.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Numer indeksu EC:
205-552-8
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (GC)
Formularz
liquid
bp
88 °C/1013 hPa
mp
-49.2 °C
temp. przejścia
flash point -16 °C
gęstość
0.88 g/cm3 at 25 °C
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
O1CCCCC1
InChI
1S/C5H10O/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H2
Klucz InChI
DHXVGJBLRPWPCS-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.882 - 0.885
Water (K. F.): ≤ 0.50 %
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
3.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-16 °C - closed cup