Merck
791962
Sigma-Aldrich
Cyclopentyl methyl ether
greener alternative
inhibitor-free, anhydrous, ≥99.9%
Synonim(y):
CMPE, CPME
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352112
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
bp:
106 °C/760 mmHg
klasa czystości
anhydrous
Poziom jakości
Próba
≥99.9%
Formularz
liquid
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
zanieczyszczenia
≤0.0050% water
water
bp
106 °C/760 mmHg
mp
-140 °C (lit.)
gęstość
0.86 g/mL at 25 °C
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
COC1CCCC1
InChI
1S/C6H12O/c1-7-6-4-2-3-5-6/h6H,2-5H2,1H3
Klucz InChI
SKTCDJAMAYNROS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. Cyclopentyl methyl ether (CPME) is a greener alternative to other ethereal solvents such as tetrahydrofuran (THF), 2-methyl tetrahydrofuran (2-MeTHF), dioxane (carcinogenic), tert-Butyl methyl ether (MTBE), and 1,2-dimethoxyethane (DME) and thus has been enhanced for "Safer Solvents and Auxiliaries". Click here for more information.
Zastosowanie
  • Cyclopentyl methyl ether (CPME) is an alternative to ether solvents such as THF, diethyl ether, and MTBE with a higher resistance to peroxide formation.
  • The more environmentally conservative CPME solvent replaces hazardous solvents in order to achieve sustainability and reduce environmental and operational costs.
  • CPME offers considerable potential and advantage as a direct replacement for CH2Cl2 in binary eluents using MeOH as the modifier with MeOH–DMC and i-PrOH–EtOAc.
Cechy i korzyści
Greener alternative for THF, diethyl ether, and MTBE
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
<37.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
< 3 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Watanabe, K.;
Organic Process Research & Development, 11 (2007)
MacMillan, D. S. ;
Green Chemistry (2012)
Rikako Takahiro et al.
Biological & pharmaceutical bulletin, 38(1), 58-65 (2015-03-07)
The aim of this study was to characterize the kinetics of metabolite formation of the phosphodiesterase type-5 (PDE5) inhibitors sildenafil and tadalafil by CYP3A4, CYP3A5, and CYP3A7 isoforms. The formations of N-desmethyl sildenafil and desmethylene tadalafil were examined using CYP3A
Powiązane treści
Dlaczego miałbyś wybierać między rozpuszczalnikami, które są ekologiczne, a tymi, które są niezawodne? Korzystaj z obu jednocześnie dzięki naszym bioodnawialnym i bardziej ekologicznym rozwiązaniom. Rozpuszczalnik Cyrene™ to nowa dipolarna aprotyczna alternatywa dla popularnych rozpuszczalników objętych ograniczeniami REACH, takich jak N-metylo-2-pirolidon (NMP) i dimetyloformamid (DMF).