8.43949
Cyclopentyl methyl ether
(stabilised) for synthesis
Synonim(y):
CPME
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
59.9 hPa ( 25 °C)
Poziom jakości
Próba
≥99% (GC)
Formularz
liquid
siła działania
200-2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
dilution
(for synthesis)
bp
106 °C/760 mmHg
mp
-140 °C
temp. przejścia
flash point -1 °C
gęstość
0.86 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
COC1CCCC1
InChI
1S/C6H12O/c1-7-6-4-2-3-5-6/h6H,2-5H2,1H3
Klucz InChI
SKTCDJAMAYNROS-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.862 - 0.864
Water (K. F.): ≤ 0.50 %
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.05 %
Identity (IR): passes test
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
37.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
< 3 °C - closed cup