Kluczowe dokumenty
401757
Tetrahydrofuran
≥99.9%, anhydrous, inhibitor-free
Synonim(y):
THF, Butylene oxide, Oxolane, Tetramethylene oxide
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Tetrahydrofuran, anhydrous, ≥99.9%, inhibitor-free
klasa czystości
anhydrous
Poziom jakości
gęstość pary
2.5 (vs air)
ciśnienie pary
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.9%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
610 °F
granice wybuchowości
1.8-11.8 %
zanieczyszczenia
≤20 ppm peroxide (as H2O2)
<0.002% water
<0.005% water (100 mL pkg)
pozostałość po odparowaniu
<0.0005%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.407 (lit.)
pH
~7
bp
65-67 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: soluble
gęstość
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
Klucz InChI
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
It may be used in the following processes:
- Formation of butyrolactone (BTL) by green oxidation method.
- Aqueous THF solution to modify the polystyrene surface by swelling process.
- As a solvent for lignin depolymerization to isolate phenolic monomer.
Opakowanie
Inne uwagi
Read more about THF alternatives:
2-Methyltetrahydroun (2-MeTHF): A biomass-Derived solvent with Broad Applications in Organic Chemistry
The toxicological assessment of cyclopentyl methyl ether (CPME) as a green solvent"
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-6.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-21.2 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Tandem hydroboration Suzuki Coupling both intermolecular and intramolecular gave diverse alkyl substituted products dppf
Mówi się, że substancje są ze sobą mieszalne, jeśli rozpuszczają się, tworząc jednolity roztwór. Dodaj do zakładek lub pobierz naszą tabelę mieszalności dla popularnych rozpuszczalników laboratoryjnych.