Kluczowe dokumenty
134060
Saybolt Colour Reference Standard
ASTM D 6045, D 156 (ASTM colour 12)
Synonim(y):
Wzorzec odniesienia koloru Saybolt 12, Wzorzec referencyjny koloru Saybolt
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
agency
according to ASTM® D 156
according to ASTM® D 6045
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Paragon Scientific Ltd
Zastosowanie
cleaning products
coatings
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
glass & ceramic
personal care
pharmaceutical
Format
mixture
Opis ogólny
Wzorzec referencyjny koloru Saybolt (ASTM kolor 12) jest certyfikowanym materiałem referencyjnym (CRM). Ten płynny wzorzec referencyjny koloru jest produkowany, pakowany i przechowywany zgodnie z normą ISO 17034.
Należy pamiętać, że wartość podana na tej stronie jest wartością nominalną. Wszystkie certyfikowane wartości dla bieżących partii wszystkich wzorców barw Saybolt można znaleźć na stronie strony internetowej Paragon Scientific.
Zastosowanie
Wzorzec referencyjny barwy Saybolt 12 jest stosowany do kalibracji urządzeń do pomiaru barwy, takich jak kolorymetry, wykorzystywanych w eksperymentach kontroli barwy produktów przemysłu przetwórczego.
Może być stosowany jako wzorzec barwy w metodach spektroskopowych do testowania jakości produktów naftowych.
Cechy i korzyści
  • Identyfikowalność zgodnie z ISO 17025 / ISO 17034 w ramach akredytacji UKAS
  • Wartości barwy w skalach pomiarowych ASTM D 6045 i D 156
  • Opakowanie 500 ml dostępne z kartą charakterystyki
  • 18-miesięczny okres trwałości
  • Opakowanie zabezpieczające przed manipulacją
Informacje prawne
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
zastąpiony przez
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)