Key Documents
05-5895
Copper(II) chloride
SAJ first grade, ≥98.0%
Synonim(y):
Cupric chloride
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
SAJ first grade
Próba
≥98.0%
Postać
solid
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: copper
dostępność
available only in Japan
mp
620 °C (lit.)
gęstość
3.386 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
Cl[Cu]Cl
InChI
1S/2ClH.Cu/h2*1H;/q;;+2/p-2
Klucz InChI
ORTQZVOHEJQUHG-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3