Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA017172
Sigma-Aldrich
Anti-MSLN antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-CAK1 antigen, Anti-Mesothelin precursor, Anti-Pre-pro-megakaryocyte-potentiating factor
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
RQRSSRDPSWRQPERTILRPRFRREVEKTACPSGKKAREIDESLIFYKKWELEACVDAALLATQMDRVNAIPFTYEQLDVLKHKLDELYPQGYPESVIQH
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MSLN(10232)
Immunogen
Mesothelin precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71751
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mingqian Feng et al.
Journal of Cancer, 2, 123-131 (2011-04-12)
Malignant mesothelioma (MM) causes significant morbidity and mortality in patients. With increasing efforts devoted to developing therapeutics targeting mesothelioma, a xenograft mouse model with in vivo tumor imaging is especially desired for evaluating anti-tumor therapies. In the present study, we
Kinji Asahina et al.
American journal of physiology. Gastrointestinal and liver physiology, 318(2), G265-G276 (2019-11-26)
Kras mutations are associated with pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC). Although tobacco smoking, pancreatitis, and obesity are known environmental risk factors for PDAC, the contribution of moderate alcohol intake to PDAC remains elusive. In the present study, we tested whether a
Yukinori Koyama et al.
The Journal of clinical investigation, 127(4), 1254-1270 (2017-03-14)
Cholestatic liver fibrosis is caused by obstruction of the biliary tract and is associated with early activation of portal fibroblasts (PFs) that express Thy-1, fibulin 2, and the recently identified marker mesothelin (MSLN). Here, we have demonstrated that activated PFs
Didier J Colin et al.
International journal of molecular sciences, 19(7) (2018-06-29)
Malignant pleural mesothelioma (MPM) is a thoracic aggressive cancer caused by asbestos exposure, which is difficult to diagnose and treat. Here, we characterized an in vivo orthotopic xenograft model consisting of human mesothelioma cells (designed as H2052/484) derived from a
Christine Alewine et al.
Molecular cancer therapeutics, 13(11), 2653-2661 (2014-09-23)
The RG7787 mesothelin-targeted recombinant immunotoxin (RIT) consists of an antibody fragment targeting mesothelin (MSLN) fused to a 24-kD fragment of Pseudomonas exotoxin A for cell killing. Compared with prior RITs, RG7787 has improved properties for clinical development including decreased nonspecific