Kluczowe dokumenty
SAB4300686
Sigma-Aldrich
Anti-CD3E antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-FLJ18683, Anti-T3E, Anti-TCRE
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~21 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
1 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(D-L-Y-S-G)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD3E(916)
Opis ogólny
Przeciwciało wykrywa endogenny poziom całkowitego białka CD3E.
Immunogen
Sekwencja peptydowa wokół aa. 197-201 ( D-L-Y-S-G), zgodnie z białkiem NP_000724.1
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Opis wartości docelowych
Kompleks CD3 pośredniczy w transdukcji sygnału.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Luciën E P M van der Vlugt et al.
The Journal of infectious diseases, 210(8), 1207-1216 (2014-05-06)
Chronic schistosome infections are associated with T-cell hyporesponsiveness and a strong regulatory network. Murine studies have shown that schistosome infections can induce regulatory CD1d(hi) B cells, which inhibit inflammatory responses. Here, we evaluated the influence of regulatory B cells (Bregs)
Rinat Sharir et al.
Cardiovascular research, 103(4), 585-596 (2014-06-27)
Ischaemic damage is associated with up-regulation of pro-inflammatory cytokines, as well as invasion of leucocytes and lymphocytes to the injured muscle. Regulatory T cells (Tregs) exert suppressive effects on several immune and non-immune cellular elements. We hypothesized that adoptive Treg
Isabel Poschke et al.
Cancer immunology, immunotherapy : CII, 63(10), 1061-1071 (2014-07-06)
Adoptive transfer of in vitro-expanded tumor-infiltrating lymphocytes (TIL) has shown great clinical benefit in patients with malignant melanoma. TIL therapy itself has little side effects, but conditioning chemo- or radiotherapy and postinfusion interleukin 2 (IL-2) injections are associated with severe
Simon C Afford et al.
Hepatology (Baltimore, Md.), 59(5), 1932-1943 (2013-12-18)
Chronic hepatitis occurs when effector lymphocytes are recruited to the liver from blood and retained in tissue to interact with target cells, such as hepatocytes or bile ducts (BDs). Vascular cell adhesion molecule 1 (VCAM-1; CD106), a member of the
Jong Joo Lee et al.
Purinergic signalling, 10(2), 357-365 (2013-09-18)
This study investigated the immune-modulatory effects of human bone marrow-derived mesenchymal stem cells (hBMSCs) on human Th17 cell function through the CD39-mediated adenosine-producing pathway. The suppressive effects of hBMSCs were evaluated by assessing their effects on the proliferation of Th17