Kluczowe dokumenty
SAB4700851
Sigma-Aldrich
Monoklonalneprzeciwciało anty-CD11bwytwarzane u szczurów
clone M1/70
Synonim(y):
CR3A, ITGAM, Integryna alfa M, Mac-1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rat
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
M1/70, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
rabbit, nonhuman primates, mouse, human
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: 2 μg/mL
nr dostępu
NM_000632
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ITGAM(3684)
Opis ogólny
Szczurze przeciwciało monoklonalne M1/70 wykrywa CD11b (podjednostkę integryny alfaM), białko transbłonowe typu I, wyrażane głównie na monocytach/makrofagach, granulocytach i komórkach NK, które łączy się z CD18, tworząc integrynę Mac-1, która odgrywa ważną rolę w interakcjach komórka-komórka.
Immunogen
Komórki śledziony myszy B10 wzbogacone o limfocyty T
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami z 15 mM azydkiem sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)