SAB4700581
Monoclonal Anti-CD11b, low endotoxin antibody produced in rat
clone M1/70, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Itgam, Anti-Mac-1 α
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
M1/70, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, nonhuman primates, mouse
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG2b
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Itgam(16409)
Opis ogólny
Klaster różnicowania 11b (CD11b), znany również jako podjednostka integryny α M (ITGAM), jest kodowany przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie 16p11.2. Kodowane białko należy do rodziny łańcuchów integryny α. CD11b ulega ekspresji w różnych typach komórek szpikowych, takich jak komórki dendrytyczne, makrofagi, monocyty i neutrofile.
Szczurze przeciwciało monoklonalne M1/70 wykrywa CD11b (podjednostkę integryny alfaM), białko transbłonowe typu I, wyrażane głównie na monocytach/makrofagach, granulocytach i komórkach NK, które łączy się z CD18, tworząc integrynę Mac-1, która odgrywa ważną rolę w interakcjach komórka-komórka.
Immunogen
Komórki śledziony myszy B10 wzbogacone o limfocyty T
Zastosowanie
Odczynnik jest przeznaczony do analizy metodą cytometrii przepływowej. Sugerowane rozcieńczenie robocze dla cytometrii przepływowej wynosi 1 μg/ml próbki. Wskazane rozcieńczenie jest zalecanym punktem wyjściowym do użycia tego produktu. Stężenia robocze powinny być określane przez badacza.
Działania biochem./fizjol.
Cluster of differentiation 11b (CD11b) działa jako receptor dla produktu degradacji składnika dopełniacza C3, iC3b. CD11b oddziałuje z łańcuchem β2 (ITGB2), tworząc integrynę leukocytów (MAC-1 lub receptor dopełniacza 3 (CR3)), która z kolei odgrywa kluczową rolę w adhezji neutrofili i monocytów do stymulowanego śródbłonka. Mutacja w genie zwiększa ryzyko podatności na toczeń rumieniowaty układowy (SLE) i ostrą zapalną demielinizacyjną poliradikuloneuropatię (AIDP).
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanem wolnym od azydków, pH 7,4; filtr 0,2 um sterylizowany. Poziom endotoksyny jest niższy niż 10 EU/mg białka, zgodnie z testem LAL.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Genome-wide association scan in women with systemic lupus erythematosus identifies susceptibility variants in ITGAM, PXK, KIAA1542 and other loci
Harley JB
Nature Genetics, 40, 204-210 (2008)
J Tan et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 20(20), 7587-7594 (2000-10-12)
Reactive microglia have been suggested to play a role in the Alzheimer's disease (AD) process, and previous studies have shown that expression of CD45, a membrane-bound protein-tyrosine phosphatase (PTP), is elevated in microglia in AD brain compared with controls. To
Association of Systemic Lupus Erythematosus with C8orf13?BLK and ITGAM?ITGAX
Hom G
The New England Journal of Medicine, 358, 900-909 (2008)
The pathogenic relevance of αM-integrin in Guillain-Barre syndrome.
Dong C
Acta Neuropathologica, 132, 739-752 (2016)
A nonsynonymous functional variant in integrin-alpha(M) (encoded by ITGAM) is associated with systemic lupus erythematosus.
Nath SK
Nature Genetics, 40, 152-154 (2008)