Kluczowe dokumenty
SAB5701150
Sigma-Aldrich
Anty-CD11b/ITGAM
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
human, mouse
stężenie
1.2 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ITGAM(3684)
Opis ogólny
Gen ten koduje łańcuch M integryny alfa. Integryny są heterodimerycznymi integralnymi białkami błonowymi składającymi się z łańcucha alfa i łańcucha beta. Integryna alfa zawierająca domenę I łączy się z łańcuchem beta 2 (ITGB2), tworząc integrynę specyficzną dla leukocytów, określaną jako receptor makrofagów 1 ("Mac-1") lub inaktywowany receptor C3b (iC3b) 3 ("CR3"). Integryna alfa M beta 2 jest ważna w przyleganiu neutrofili i monocytów do stymulowanego śródbłonka, a także w fagocytozie cząstek pokrytych dopełniaczem. Dla tego genu znaleziono wiele wariantów transkryptu kodujących różne izoformy. [dostarczone przez RefSeq, Mar 2009].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego CD11b/ITGAM
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB5701150-100UL4065267663272