Kluczowe dokumenty
10165875001
Roche
Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase (G6P-DH)
from Leuconostoc mesenteroides
Synonim(y):
G6P-DH, Glucose-6-Phosephate Dehydrogenase
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
Poziom jakości
Formularz
solution
suspension
aktywność właściwa
~550 units/mg protein (At 25 °C (650 U/mg at 30 °C) with glucose-6-P and NAD as the substrates.)
masa cząsteczkowa
dimer 110 kDa
opakowanie
pkg of 1 mL (1,000 U)
producent / nazwa handlowa
Roche
stężenie
≥0.1-1.0 % (w/w)
metody
activity assay: suitable
kolor
white
optymalne pH
7.0-8.5(maximal activity at 7.8)
rozpuszczalność
water: miscible
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Zastosowanie
life science and biopharma
obecność zanieczyszczeń
6-PGDH <0.001%
CK <0.001%
GR <0.01%
HK <0.05%
NADH oxidase <0.02%
PGI <0.01%
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Specyficzność
LG6P-DH does not react with fructose-6-phosphate, fructose-1,6-biphosphate, glucose-1-phosphate or ribose-1-phosphate. LG6P-DG will oxidize 2-deoxy-glucose-6-phosphate with NADP, but not with NAD as coenzyme. There is a slow reaction with D-glucose.
Heat inactivation: The ammonium sulfate suspension is not inactivated when heated to temperatures ≤ 50 °C for 10 minutes. At temperatures > 60 °C the enzyme is rapidly inactivated.
Zastosowanie
Jakość
Definicja jednostki
Unit Definition: One unit (U) LG6P-DH oxidizes 1 mol of glucose-6-phosphate and reduces 1 mol of NAD in 1 minute at +25 °C and pH 7.8.
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?