SRP6505
G6PD human
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
Glucose-6-phosphate 1-dehydrogenase, Zwf
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥95% (SDS-PAGE)
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
61.4 kDa (515 aa, 1- 515 aa)
opakowanie
pkg of 100 μg
stężenie
0.5 mg/mL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... G6PD(2539)
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Komentarz do analizy
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)