Kluczowe dokumenty
MABT1363M
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-GM130, klon 4A3
clone 4A3, from mouse
Synonim(y):
Golgin subfamily A member 2, 130 kDa cis-Golgi matrix protein
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4A3, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, rat
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
Golgin subfamily A member 2 (UniProt: Q62839; znany również jako 130 kDa cis-Golgi matrix protein, GM130) jest kodowany przez gen Golga2 (Gene ID: 64528) u szczura. GM130 jest peryferyjnym składnikiem błony stosu cis-Golgi, który działa jako szkielet błony w celu utrzymania struktury aparatu Golgiego oraz jako więz pęcherzykowy, który ułatwia fuzję pęcherzyków z błoną Golgiego. GM130 jest homotetramerem o elastycznej strukturze przypominającej pręt. Posiada sekwencję lokalizacji jądrowej (aa 26-49), która pośredniczy w interakcji z importyną alfa i rekrutuje ją do błony Golgiego oraz uwalnia TPX2. GM130 promuje montaż biegunów wrzeciona mitotycznego poprzez aktywację TPX2 w celu zarodkowania mikrotubul wokół Golgiego i uchwycenia ich w celu połączenia błon mitotycznych z wrzecionem. Fosforylacja GM130 na Ser37 przez CDK1 na początku mitozy hamuje jego interakcję z p115/USO1, co zapobiega wiązaniu pęcherzyków COPI, a tym samym hamuje transport przez aparat Golgiego podczas mitozy.
Specyficzność
Klon 4A3 wykrył członka podrodziny A Golginy 2 (GM130) w wycinkach ludzkiego raka wątroby i ludzkiego jelita.
Immunogen
Rekombinowany ludzki Golgin podrodziny A członek 2 (GM130) o pełnej długości.
Zastosowanie
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:50 tego przeciwciała wykryło GM130 w ludzkiej tkance raka wątroby.
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła GM130 w aplikacjach Western Blotting (Diao, A., et. al. (2003) J Cell Biol. 160(2):201-12).
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła GM130 w zastosowaniach immunocytochemicznych (Seemann, J., et. al. (2002). Science. 295(5556):848-51; Diao, A., et. al. (2003) J Cell Biol. 160(2):201-12).
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła GM130 w zastosowaniach immunohistochemicznych (Seemann, J., et. al. (2002). Science. 295(5556):848-51).
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia wykryła GM130 w zastosowaniach immunoprecypitacji (Diao, A., et. al. (2003) J Cell Biol. 160(2):201-12; Diao, A., et. al. (2008) J Cell Biol. 283(11):6957-67).
Anti-GM130, klon 4A3, nr kat. MABT1363, jest mysim przeciwciałem monoklonalnym wykrywającym podrodzinę A członka 2 Golginy (GM130) i jest testowane do stosowania w immunocytochemii, immunohistochemii (parafina), immunoprecypitacji i Western Blotting.
Research Category
Cell Structure
Jakość
Evaluated by Immunohistochemistry in human small intestine tissue.
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected GM130 in human small intestine tissue sections.
Opis wartości docelowych
112,87 kDa obliczone.
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG2b w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1