Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB5700801
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-GM130produkowane u królików
Synonim(y):
GM130, GOLGA2, golgin A2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
113
70
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
2.96 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GOLGA2(2801)
Opis ogólny
Aparat Golgiego, który uczestniczy w glikozylacji i transporcie białek i lipidów w szlaku wydzielniczym, składa się z szeregu ułożonych w stos cisternae (spłaszczonych woreczków błonowych). Uważa się, że interakcje między Golgim a mikrotubulami są ważne dla reorganizacji Golgiego po jego fragmentacji podczas mitozy. Gen ten koduje jeden z golginów, rodziny białek zlokalizowanych w Golgim. Postuluje się, że to kodowane białko odgrywa rolę w układaniu cystern Golgiego i transporcie pęcherzykowym. Opisano kilka alternatywnie splicowanych wariantów transkryptu tego genu, ale nie określono ich pełnej długości.
Immunogen
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 20-300 ludzkiego GM130 (NP_004477.3).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)