G2404
Anti-Golgi FTCD antibody, clone 58k-9, Mouse monoclonal
ascites fluid
Synonim(y):
Anti-LCHC1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
masa cząsteczkowa
antigen 58 kDa
zawiera
15 mM sodium azide
reaktywność gatunkowa
human, bovine, mouse, pig, canine, kangaroo rat, hamster, monkey, rat
metody
electron microscopy: suitable
indirect immunofluorescence: 1:50 using cultured CHO cells
western blot: 1:5,000 using whole rat liver extract
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FTCD(10841)
mouse ... Ftcd(14317)
rat ... Ftcd(89833)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
The antibody was used:
- for the analysis of distribution of the 58K9 protein exclusively localized in the Golgi
- as a primary antibody in the immunofluorescence analysis in studies related to functioning of nuclear envelope protein TMEM209 in lung carcinoma cells, tracking TG2 (Transglutaminase Type 2) transport in renal tubular epithelial cells, binding of TRADD (TNFR-associated death domain protein) to TNF-R1 at the plasma membrane and localization of Wilson disease protein in the Golgi apparatus
- in immunoprecipitation studies
Immunofluorescence (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
Działania biochem./fizjol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?