Kluczowe dokumenty
SAB5701137
Sigma-Aldrich
Antykwas mlekowy- histon H3-K18
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
0.498 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
lactylation (Lys18)
informacje o genach
human ... H3K18la(8350)
Opis ogólny
Histony są podstawowymi białkami jądrowymi odpowiedzialnymi za strukturę nukleosomową włókien chromosomalnych u eukariontów. Struktura ta składa się z około 146 bp DNA owiniętego wokół nukleosomu, oktameru złożonego z par każdego z czterech podstawowych histonów (H2A, H2B, H3 i H4). Włókno chromatynowe jest dalej zagęszczane poprzez interakcję histonu łącznikowego, H1, z DNA pomiędzy nukleosomami, tworząc struktury chromatynowe wyższego rzędu. Gen ten jest bezintronowy i koduje histon zależny od replikacji, który jest członkiem rodziny histonów H3. Transkrypty tego genu nie mają ogonów polyA; zamiast tego zawierają palindromiczny element terminujący. Gen ten znajduje się w dużym klastrze genów histonów na chromosomie 6p22-p21.3.
Immunogen
Rekombinowane białko ludzkiego kwasu mlekowego-histonu H3-K18.
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB5701137-100UL4065267663142