Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA003468
Sigma-Aldrich
Anti-NKX2-2 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Homeobox protein NK-2 homolog B antibody produced in rabbit, Anti-Homeobox protein Nkx-2.2 antibody produced in rabbit
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
SLTNTKTGFSVKDILDLPDTNDEEGSVAEGPEEENEGPEPAKRAGPLGQGALDAVQSLPLKNPFYDSSDNPYTRWLASTEGLQYSLHGLAAGAPPQDSSSKSPEPSADESPDNDKETP
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NKX2-2(4821)
Immunogen
Homeobox protein Nkx-2.2 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Chromatynowa immunoprecypitacja (1 artykuł)
Anti-NKX2-2 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
Białko homeobox Nkx-2.2 jest białkiem kodowanym przez gen NKX2-2 u ludzi. Jest to czynnik transkrypcyjny zawierający homeodomenę, który odgrywa kluczową rolę w różnicowaniu neuroendokrynnym/glejowym. Należy do rodziny genów, których homeodomeny są homologiczne z genem NK-2 Drosophila i mogą być zaangażowane w określanie granic neuromerów międzymózgowia. Służy jako ważny regulator wzrostu i rozwoju w brzusznym przodomózgowiu, sercu, płucach i tarczycy. Jego ekspresja została również wykryta w trzustce, gdzie jest niezbędny do ostatecznego różnicowania komórek β.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST84761
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Angela J Churchill et al.
eLife, 6 (2017-01-11)
Many pancreatic transcription factors that are essential for islet cell differentiation have been well characterized; however, because they are often expressed in several different cell populations, their functional hierarchy remains unclear. To parse out the spatiotemporal regulation of islet cell
Malcolm H Lawson et al.
Cancer research, 71(14), 4877-4887 (2011-06-07)
Patient survival in small cell lung cancer (SCLC) is limited by acquired chemoresistance. Here we report the use of a biologically relevant model to identify novel candidate genes mediating in vivo acquired resistance to etoposide. Candidate genes derived from a
B Hessabi et al.
Biochemical and biophysical research communications, 270(3), 695-700 (2000-04-25)
NK-2 family members of homeodomain proteins have been identified as important regulators of growth and development in the ventral forebrain, heart, lung, and thyroid. In addition, Nk2.2 expression has been detected in the pancreas, where it is vital for the
M Price et al.
Neuron, 8(2), 241-255 (1992-02-01)
A novel mouse homeobox-containing gene, Nkx-2.2, has been isolated. Nkx-2.2 is a member of a family of genes whose homeodomains are homologous to that of the Drosophila NK-2 gene. Nkx-2.2 transcripts are found in localized domains of the brain during
Akihiko Yoshida et al.
The American journal of surgical pathology, 36(7), 993-999 (2012-03-27)
Ewing sarcoma is a high-grade round cell sarcoma that affects bones and soft tissues in children and young adults. Its diagnosis can be challenging, and the differential diagnoses include a wide variety of small round cell tumors. CD99 and FLI-1