Kluczowe dokumenty
H5416
FLT3 Ligand human
HumanKine®, recombinant, expressed in HEK 293 cells, suitable for cell culture
About This Item
Polecane produkty
product name
FLT3 Ligand human, recombinant, expressed in HEK 293 cells, HumanKine®, suitable for cell culture
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
Próba
≥95% (SDS-PAGE)
Postać
lyophilized powder
siła działania
≤0.8 ng/mL EC50
jakość
endotoxin tested
masa cząsteczkowa
monomer 24-30 kDa (glycosylated)
opakowanie
pkg of 10 μg
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
metody
cell culture | mammalian: suitable
zanieczyszczenia
≤1 EU/mg
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Komentarz do analizy
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3