AB3712
Anti-Mannosidase II Antibody, For Golgi Apparatus identification
serum, Chemicon®
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
serum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
monkey, human
spodziewany brak reakcji z
mouse
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MAN2A1(4124)
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunohistochemistry on cold methanol fixed tissue.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Epitope Tags & General Use
Organelle & Cell Markers
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
The rehydrated antibody solutions can be stored undiluted at 2-8C° for 2 months without any significant loss of activity. Note, the solution is not sterile, thus care should be taken if product is stored at 2-8C°. For storage at -20C°, the addition of an equal volume of glycerol can be used, however, it is recommended that ACS grade or higher glycerol be used, as significant loss of activity can occur if the glycerol used is not of high quality.For freezing, it is recommended that the rehydrated antibody solution be further diluted 1:1 with a 2% BSA (fraction V, highest-grade available) solution made with the rehydration buffer. The resulting 1% BSA/antibody solution can be aliquoted and stored frozen at -70C° for up to 6 months. Avoid repeated freeze/thaw cycles.
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1