Kluczowe dokumenty
SAB1400165
Sigma-Aldrich
Anti-MGAT1 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-GLCNAC-TI, Anti-GLCT1, Anti-GLYT1, Anti-GNT-1, Anti-GNT-I, Anti-MGAT
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MGAT1(4245)
Opis ogólny
Uważa się, że istnieje ponad 100 różnych glikozylotransferaz zaangażowanych w syntezę oligosacharydów związanych z białkami i lipidami. UDP-N-acetyloglukozamina:alfa-3-D-mannozyd beta-1,2-N-acetyloglukozaminylotransferaza I jest enzymem środkowego Golgiego niezbędnym do syntezy hybrydowych i złożonych N-glikanów. Białko, kodowane przez pojedynczy ekson, wykazuje typowe cechy białka transbłonowego typu II. Uważa się, że białko to jest niezbędne do prawidłowej embriogenezy. Dla tego genu znaleziono kilka wariantów kodujących to samo białko. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
MGAT1 (NP_002397.1, 1 a.a. ~ 445 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MLKKQSAGLVLWGAILFVAWNALLLLFFWTRPAPGRPPSVSALDGDPASLTREVIRLAQDAEVELERQRGLLQQIGDALSSQRGRVPTAAPPAQPRVPVTPAPAVIPILVIACDRSTVRRCLDKLLHYRPSAELFPIIVSQDCGHEETAQAIASYGSAVTHIRQPDLSSIAVPPDHRKFQGYYKIARHYRWALGQVFRQFRFPAAVVVEDDLEVAPDFFEYFRATYPLLKADPSLWCVSAWNDNGKEQMVDASRPELLYRTDFFPGLGWLLLAELWAELEPKWPKAFWDDWMRRPEQRQGRACIRPEISRTMTFGRKGVSHGQFFDQHLKFIKLNQQFVHFTQLDLSYLQREAYDRDFLARVYGAPQLQVEKVRTNDRKELGEVRVQYTGRDSFKAFAKALGVMDDLKSGVPRAGYRGIVTFQFRGRRVHLAPPPTWEGYDPSWN
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB1400165-50UG4061831480689