Kluczowe dokumenty
SAB5702118
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciw glikoproteinie P, klon 2U4E9, królicze monoklonalne
Synonim(y):
ABC20, CD243, CLCS, GP170, MDR1, P-GP, PGY1, glikoproteina P, ABCB1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
2U4E9, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
130-180 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, rat
stężenie
0.8 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
EFRNVHFSYPSRKEVKILKGLNLKVQSGQTVALVGNSGCGKSTTVQLMQRLYDPTEGMVSVDGQDIRTINVRFLREIIGVVSQEPVLFATTIAENIRYGRENVTMDEIEKAVKEANAYDFIMKLPHKFDTLVGERGAQLSGGQKQRIAIARALVRNPKILLLDEATSALDTESEAVVQVALDKARKGRTTIVIAHRLSTVRNADVIAGFDDGVIVEKGNHDELMKEKGIYFKLVTMQTAGNEVELENAADESKSEIDALEMSSNDSRSSLIRKRSTRRSVRGSQAQDRKLSTKEALDESIPPVSFWRIMKLNLTEWPY
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ABCB1(5243)
Opis ogólny
Związane z błoną białko kodowane przez ten gen należy do nadrodziny transporterów kaset wiążących ATP (ABC). Białka ABC transportują różne cząsteczki przez błony zewnątrz- i wewnątrzkomórkowe. Geny ABC są podzielone na siedem różnych podrodzin (ABC1, MDR/TAP, MRP, ALD, OABP, GCN20, White). Białko to należy do podrodziny MDR/TAP. Członkowie podrodziny MDR/TAP są zaangażowani w oporność wielolekową. Białko kodowane przez ten gen jest zależną od ATP pompą wypływu leków dla związków ksenobiotycznych o szerokiej specyficzności substratowej. Jest ono odpowiedzialne za zmniejszoną akumulację leków w komórkach opornych na wiele leków i często pośredniczy w rozwoju oporności na leki przeciwnowotworowe. Białko to funkcjonuje również jako transporter w barierze krew-mózg. Mutacje w tym genie są związane z opornością na kolchicynę i nieswoistym zapaleniem jelit 13. Alternatywny splicing i wykorzystanie alternatywnych promotorów skutkuje wieloma wariantami transkryptu. [dostarczone przez RefSeq, luty 2017].
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 393-710 ludzkiej glikoproteiny P (P08183).
Zastosowanie
WB, IHC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB5702118-100UL4065270653413