Kluczowe dokumenty
SAB5701106
Sigma-Aldrich
Anti-ABCG2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
0.1 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ABCG2(9429)
Opis ogólny
Związane z błoną białko kodowane przez ten gen należy do nadrodziny transporterów ABC (ATP-binding cassette). Białka ABC transportują różne cząsteczki przez błony zewnątrz- i wewnątrzkomórkowe. Geny ABC są podzielone na siedem różnych podrodzin (ABC1, MDR/TAP, MRP, ALD, OABP, GCN20, White). Białko to należy do podrodziny White. Alternatywnie określane jako białko oporności na raka piersi, białko to funkcjonuje jako transporter ksenobiotyków, który może odgrywać główną rolę w oporności wielolekowej. Prawdopodobnie służy jako komórkowy mechanizm obronny w odpowiedzi na ekspozycję na mitoksantron i antracyklinę. Znaczną ekspresję tego białka zaobserwowano w łożysku, co może sugerować potencjalną rolę tej cząsteczki w tkance łożyska. Dla tego genu znaleziono wiele wariantów transkryptu kodujących różne izoformy. [dostarczone przez RefSeq, kwiecień 2012].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego ABCG2
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)