Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
SAB5700777
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-ALIX/PDCD6IPprodukowane u królików
Synonim(y):
AIP1, ALIX, DRIP4, HP95, PDCD6IP
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
30
96
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
3.76 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:200-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PDCD6IP(10015)
Opis ogólny
Gen ten koduje białko, które funkcjonuje w szlaku ESCRT na etapie rozszczepienia cytokinezy, w wewnątrzświatłowym tworzeniu pęcherzyków endosomalnych i w pączkowaniu wirusów otoczkowych. Badania na komórkach mysich wykazały, że nadekspresja tego białka może blokować apoptozę. Ponadto produkt tego genu wiąże się z produktem genu PDCD6, białka wymaganego do apoptozy, w sposób zależny od wapnia. Produkt tego genu wiąże się również z endofilinami, białkami regulującymi kształt błony podczas endocytozy. Nadekspresja tego produktu genu i endofilin powoduje cytoplazmatyczną wakuolizację, która może być częściowo odpowiedzialna za ochronę przed śmiercią komórki. Dla tego genu znaleziono kilka alternatywnie splicowanych wariantów transkryptu kodujących różne izoformy. Powiązane pseudogeny zostały zidentyfikowane na chromosomie 15.
Immunogen
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 1-180 ludzkiego ALIX / PDCD6IP (NP_037506.2).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB5700777-100UL4065265181075