Merck
SAB4200476
Sigma-Aldrich
Anti-ALIX antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-AIP1, Anti-ALG-2 interacting protein 1, Anti-DRIP4, Anti-HP95, Anti-PDCD6IP, Anti-apoptosis-linked gene 2-interacting protein X, Anti-dopamine receptor interacting protein 4, Anti-programmed cell death 6 interacting protein
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~95 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using lysates of human Jurkat cells.
western blot: 2.5-5 μg/mL using whole extracts of mouse A20 cells.
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PDCD6IP(10015)
mouse ... Pdcd6ip(18571)
Opis ogólny
Gen PDCD6IP (programmed cell death 6 interacting protein), znany również jako ALIX (apoptosis-linked gene 2-interacting protein X), jest mapowany na ludzkim chromosomie 3p22.1 Białko ma domenę Bro1 w kształcie półksiężyca, domenę V w kształcie litery V i region bogaty w prolinę.
Immunogen
Peptyd odpowiadający wewnętrznemu regionowi ludzkiego ALIX/PDCD6IP, sprzężony z KLH. Odpowiednia sekwencja jest identyczna u małpy, bydła i psa i różni się o 2 aminokwasy u myszy i szczura.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-ALIX produkowane u królików zostało użyte w immunoprecypitacji i immunoblottingu.
Działania biochem./fizjol.
ALIX (Apoptosis-linked gene 2 (ALG-2) interacting protein X) wiąże się z endofilinami, białkami regulującymi kształt błony podczas endocytozy. Nadekspresja ALIX i endofilin powoduje cytoplazmatyczną wakuolizację, która może być częściowo odpowiedzialna za ochronę przed śmiercią komórek.
PDCD6IP (programmed cell death 6 interacting protein) oddziałuje z PDCD6, białkiem zaangażowanym w apoptozę. Uczestniczy również w biogenezie pęcherzyków endosomalnych, pączkowaniu wirusów i cytokinetycznej abscysji. PDCD6IP jest częścią maszynerii ESCRT (kompleksów sortowania endosomalnego wymaganych do transportu).
Postać fizyczna
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami o pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Association between Programmed Cell Death 6 Interacting Protein Insertion/Deletion Polymorphism and the Risk of Breast Cancer in a Sample of Iranian Population.
Hashemi M
Disease Markers (2015)
ALIX is recruited temporarily into HIV-1 budding sites at the end of gag assembly.
Ku PI
PLoS ONE, 9 (2014)
Heparanase activates the syndecan-syntenin-ALIX exosome pathway.
Roucourt B
Cell Research, 25, 412-428 (2015)
James J Vanhie et al.
Frontiers in physiology, 13, 1054463-1054463 (2022-12-13)
Exercise and obesity regulate hematopoiesis, in part through alterations in cellular and soluble components of the bone marrow niche. Extracellular vesicles (EVs) are components of the bone marrow niche that regulate hematopoiesis; however, the role of exercise training or obesity
Natália Marins Bastos et al.
PloS one, 18(1), e0280195-e0280195 (2023-01-11)
Aiming to evaluate the effects of increased body energy reserve (BER) in Nellore cows' reproductive efficiency, cows were fed with different nutritional plans to obtain animals with high BER (HBER; Ad libitum diet) and moderate BER (MBER: cows fed 70%
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB4200476-200UL4061838036490