Kluczowe dokumenty
SAB4200085
Monoclonal Anti-AGO2 antibody produced in rat
~1.5 mg/mL, clone 11A9, purified immunoglobulin
Synonim(y):
Przeciwciało AGO2 - monoklonalne przeciwciało anty-AGO2 produkowane u szczurów, Przeciwciało Ago2
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
11A9, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~85 kDa
reaktywność gatunkowa
monkey, rat, human, mouse, bovine
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
stężenie
~1.5 mg/mL
metody
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using HeLa cell extracts
izotyp
IgG2a
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... AGO2(27161)
rat ... Ago2(59117)
Opis ogólny
Zastosowanie
- immunofluorescent localization
- western blot analysis
- immunoprecipitation.
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Ago RIP to Isolate microRNA and their Targets Using Imprint® RNA Immunoprecipitation Kit