SAB4200724
Anti-AGO2 antibody, Mouse monoclonal
clone AGO2-10, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anti-Argonaute RISC catalytic component 2, Anti-Argonaute2, Anti-Eukaryotic translation initiation factor 2C 2, Anti-PAZ Piwi domain protein (PPD), Anti-Protein Argonaute 2, Anti-eIF2C 2
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
AGO2-10, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~95 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
immunoblotting: 2-4 μg/mL using extract of HEK-293T cells transfected with human AGO2
immunoprecipitation (IP): 10-20 μg/test using HeLa cells extract
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... AGO2(27161)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1