Key Documents
SAB5700757
Sigma-Aldrich
Anti-TSG101 antibody produced in rabbit
Synonim(y):
TSG10, TSG101, TSG101 / VPS23, VPS23
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
31
43
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
0.47 mg/ml
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TSG101(7251)
Opis ogólny
The protein encoded by this gene belongs to a group of apparently inactive homologs of ubiquitin-conjugating enzymes. The gene product contains a coiled-coil domain that interacts with stathmin, a cytosolic phosphoprotein implicated in tumorigenesis. The protein may play a role in cell growth and differentiation and act as a negative growth regulator. In vitro steady-state expression of this tumor susceptibility gene appears to be important for maintenance of genomic stability and cell cycle regulation. Mutations and alternative splicing in this gene occur in high frequency in breast cancer and suggest that defects occur during breast cancer tumorigenesis and/or progression.
Immunogen
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 300 to the C-terminus of human TSG101 (NP_006283.1).
Postać fizyczna
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Przechowywanie i stabilność
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1