Key Documents
SAB4200175
Anti-Atg101 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-Atg13-interacting protein, Anti-C12orf44, Anti-autophagy-related protein 101, Anti-chromosome 12 open reading frame 44
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~30 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using whole extracts of HEK-293T cells over expressing human Atg101
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... C12orf44(60673)
Opis ogólny
Zastosowanie
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunopurification