Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB5701672
Sigma-Aldrich
Anty-FKBP51/FKBP5
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
human, mouse
stężenie
0.22 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FKBP5(2289)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest członkiem rodziny białek immunofilin, które odgrywają rolę w immunoregulacji i podstawowych procesach komórkowych obejmujących fałdowanie i transport białek. To kodowane białko jest izomerazą cis-trans prolylu, która wiąże się z lekami immunosupresyjnymi FK506 i rapamycyną. Uważa się, że pośredniczy w hamowaniu kalcyneuryny. Oddziałuje również funkcjonalnie z dojrzałymi hetero-oligomerycznymi kompleksami receptora progesteronu wraz z białkiem szoku cieplnego 90 kDa i białkiem P23. Stwierdzono, że gen ten ma wiele miejsc poliadenylacji. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu.[dostarczone przez RefSeq, Mar 2009].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego FKBP51/FKBP5
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)