Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
HPA030947
Sigma-Aldrich
Anti-BDH1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-3-hydroxybutyrate dehydrogenase, type 1, Anti-BDH, Anti-SDR9C1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
rat, human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
sekwencja immunogenna
ATSLYSPESIQAIAKKMWEELPEVVRKDYGKKYFDEKIAKMETYCSSGSTDTSPVIDAVTHALTATTPYTRYHPMDYYWWLRMQIMTHL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BDH1(622)
Opis ogólny
Dehydrogenaza D-beta-hydroksymaślanu(BDH1), enzym mitochondrialny, znajduje się na ludzkim chromosomie 3q29. BDH1 koduje dehydrogenazę 2,3-butanodiolu.
Immunogen
Dehydrogenaza 3-hydroksymaślanowa, typ 1 rekombinowane białko znakowane epitopem (PrEST)
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
Dehydrogenaza D-beta-hydroksymaślanu(BDH1) pomaga w interkonwersji acetooctanu i(R)-3-hydroksymaślanu. BDH1 działa jako wczesny biomarker niewydolności serca. Ten enzym ograniczający szybkość jest niezbędny do syntezy ketonów.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST78341
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Monoclonal antibodies for structure-function studies of (R)-3-hydroxybutyrate dehydrogenase, a lipid-dependent membrane-bound enzyme.
Adami P, et al.
The Biochemical Journal, 292(3), 863-872 (1993)
Molecular and clinical characterization of de novo and familial cases with microduplication 3q29: guidelines for copy number variation case reporting.
Goobie C, et al.
Cytogenetic and genome research, 123(1-4), 65-78 (2008)
E2F6 Impairs Glycolysis and Activates BDH1 Expression Prior to Dilated Cardiomyopathy.
Major JL, et al.
PLoS ONE, 12(1), e0170066-e0170066 (2017)
Reducing diacetyl production of wine by overexpressing BDH1 and BDH2 in Saccharomyces uvarum.
Li P, et al.
Journal of Industrial Microbiology & Biotechnology, 44(11), 1541-1550 (2017)
(R)-3-hydroxybutyrate dehydrogenase: selective phosphatidylcholine binding by the C-terminal domain.
Loeb-Hennard C and McIntyre JO
Biochemistry, 39(39), 11928-11938 (2000)