ABE1424
Anti-Glucocorticoid Receptor Antibody
serum, from rabbit
Synonim(y):
Glucocorticoid Receptor, GR, Nuclear receptor subfamily 3 group C member 1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
serum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
human, mouse
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
nonhuman primates (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), feline (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology)
metody
affinity binding assay: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NR3C1(2908)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Epigenetics & Nuclear Function
Hormones & Receptors
Western Blotting Analysis: A representative lot detected both wild-type glucocorticoid receptor (GR) and the Dim4 DNA-binding mutant in lysates from U2OS cells that express the respective human GR constructs (Revollo, J.R., et al. (2013). Sci. Signal. 6(304):ra103).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected both free glucocorticoid receptor (GR) and dexamethasone mesylate (Dex-Mes) labeled GR in HeLa S3 cell lysates (Cidlowski, J.A., et al. (1990). Mol. Endocrinol 4(10):1427-1437).
Affinity Binding Assay: A representative lot bound monomeric glucocorticoid receptor (GR) as well as oligomeric GR complexes in cytosolic preparations from dexamethasone-/Dex-treated HeLa S3 cells without affecting GR DNA-binding activity (Cidlowski, J.A., et al. (1990). Mol. Endocrinol 4(10):1427-1437).
Jakość
Western Blotting Analysis: A 1:5,000 dilution of this antibody detected glucocorticoid receptor in 10 µg of HeLa cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1