Kluczowe dokumenty
SAB5700284
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-fosfo-CCNE1-T395wytwarzane u królika
Synonim(y):
CCNE, CCNE1, cyklina E1, pCCNE1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
41
45
47
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
3.49 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pThr395)
informacje o genach
human ... CCNE1(898)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do wysoce konserwatywnej rodziny cyklin, której członkowie charakteryzują się dramatyczną okresowością w obfitości białka w cyklu komórkowym. Cykliny funkcjonują jako regulatory kinaz CDK. Różne cykliny wykazują różne wzorce ekspresji i degradacji, które przyczyniają się do czasowej koordynacji każdego zdarzenia mitotycznego. Cyklina ta tworzy kompleks i funkcjonuje jako podjednostka regulatorowa CDK2, której aktywność jest wymagana do przejścia G1/S cyklu komórkowego. Białko to gromadzi się na granicy fazy G1-S i ulega degradacji w miarę przechodzenia komórek przez fazę S. Nadekspresję tego genu zaobserwowano w wielu nowotworach, co skutkuje niestabilnością chromosomów, a tym samym może przyczyniać się do powstawania nowotworów. Stwierdzono, że białko to wiąże się i bierze udział w fosforylacji białka NPAT (białko jądrowe mapowane do locus ATM), które uczestniczy w regulowanej cyklem komórkowym ekspresji genów histonowych i odgrywa kluczową rolę w promowaniu progresji cyklu komórkowego przy braku pRB.
Immunogen
Syntetyczny fosforylowany peptyd wokół T395 ludzkiego CCNE1 (NP_001229.1).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB5700284-100UL4065265172295