SAB1305552
Anti-MAP1LC3A antibody
mouse monoclonal, 166AT1234
Synonim(y):
Autophagy-related protein LC3 A, Autophagy-related ubiquitin-like modifier LC3 A, MAP1 light chain 3-like protein 1, MAP1LC3A, Microtubule-associated proteins 1A/1B light chain 3A
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
MONOCLONAL ANTI-LC3 (APG8) antibody produced in mouse, clone 166AT1234, IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
166AT1234, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
14272 Da
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
metody
immunofluorescence: 1:25
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:1000
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MAP1LC3A(84557)
Powiązane kategorie
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB1305552-400UL | 4061836266691 |
SAB1305552-40TST |