Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
WH0000468M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ATF4 antibody produced in mouse
clone 2B3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Przeciwciało ATF4 - monoklonalne przeciwciało anty-ATF4 produkowane u myszy, Przeciwciało Atf4
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2B3, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ATF4(468)
Opis ogólny
Aktywujący czynnik transkrypcyjny 4 (ATF4) jest czynnikiem transkrypcyjnym indukowanym stresem, kodowanym przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie 22q13.1. ATF4 jest członkiem rodziny czynników transkrypcyjnych ATF/CREB (białko wiążące element odpowiedzi na cykliczny AMP) z podstawowym regionem suwaka leucynowego (bZip).
Gen ten koduje czynnik transkrypcyjny, który został pierwotnie zidentyfikowany jako szeroko wyrażone białko wiążące DNA ssaków, które może wiązać element wzmacniający reagujący na podatek w LTR HTLV-1. Kodowane białko zostało również wyizolowane i scharakteryzowane jako białko wiążące element odpowiedzi cAMP 2 (CREB-2). Białko kodowane przez ten gen należy do rodziny białek wiążących DNA, która obejmuje rodzinę czynników transkrypcyjnych AP-1, białka wiążące element odpowiedzi cAMP (CREB) i białka podobne do CREB. Te czynniki transkrypcyjne mają wspólny region suwaka leucynowego, który bierze udział w interakcjach białko-białko, zlokalizowany C-końcowo do odcinka podstawowych aminokwasów, który funkcjonuje jako domena wiążąca DNA. Opisano dwa alternatywne transkrypty kodujące to samo białko. Dwa pseudogeny znajdują się na chromosomie X na q28 w regionie zawierającym dużą odwróconą duplikację. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
ATF4 (NP_001666.2, 171 a.a. ~ 270 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
SSTPDHSFSLELGSEVDITEGDRKPDYTAYVAMIPQCIKEEDTPSDNDSGICMSPESYLGSPQHSPSTRGSPNRSLPSPGVLCGSARPKPYDPPGEKMVA
Zastosowanie
Monoklonalne przeciwciało anty-ATF4 produkowane u myszy zostało użyte w immunocytochemii i western blottingu.
Działania biochem./fizjol.
Aktywujący czynnik transkrypcyjny 4 (ATF4) indukuje zależne od cAMP tworzenie torbieli nerkowych. Jest on zaangażowany w regulację genów zaangażowanych w różne procesy komórkowe, takie jak stres oksydacyjny, synteza aminokwasów, różnicowanie, przerzuty i angiogeneza. Podwyższoną ekspresję ATF4 zaobserwowano u pacjentów z nowotworami.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Disrupted autophagy after spinal cord injury is associated with ER stress and neuronal cell death
Liu S, et al.
Cell Death & Disease, 6(1), e1582-e1582 (2015)
Surviving stress: modulation of ATF4-mediated stress responses in normal and malignant cells
Wortel LMN, et al.
Trends in Endocrinology and Metabolism, 28(11), 794-806 (2017)
The centrosomal protein nephrocystin-6 is mutated in Joubert syndrome and activates transcription factor ATF4
Sayer JA, et al.
Nature Genetics, 38(6), 674-681 (2006)
Maike Thamsen et al.
PloS one, 14(1), e0209824-e0209824 (2019-01-10)
Endoplasmic reticulum stress (ER stress) has been implicated in the pathogenesis of idiopathic pulmonary fibrosis (IPF), a disease of progressive fibrosis and respiratory failure. ER stress activates a signaling pathway called the unfolded protein response (UPR) that either restores homeostasis
Ultrastructural features of aberrant glial cells isolated from the spinal cord of paralytic rats expressing the amyotrophic lateral sclerosis-linked SOD1G93A mutation
Jimenez-Riani, M, et al.
Cell and Tissue Research, 370(3), 391-401 (2017)