Key Documents
SAB5600101
Sigma-Aldrich
Anti-LC3B antibody, Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM293, purified immunoglobulin
Synonim(y):
Autophagy-related protein LC3 B
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
RM293, monoclonal
recombinant monoclonal
Postać
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunocytochemistry: 1:100-1:200
immunohistochemistry: 1:100-1:200
western blot: 1:100-1:200
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Specyficzność
This antibody reacts to human LC3B (Autophagy-related protein LC3 B) (Microtubule-associated proteins 1A/1B light chain 3B). It may also react to mouse or rat LC3B, as predicted by immunogen homology.
Immunogen
A peptide corresponding to the N-terminus of human LC3B.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline containing 50% glycerol, 1% BSA and 0.09% sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3