Kluczowe dokumenty
SAB5701278
Sigma-Aldrich
Anty EZH2/KMT6
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EZH2(2146)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny Polycomb-group (PcG). Członkowie rodziny PcG tworzą multimeryczne kompleksy białkowe, które biorą udział w utrzymywaniu transkrypcyjnego stanu represyjnego genów w kolejnych pokoleniach komórek. Białko to wiąże się z białkiem rozwoju ektodermy embrionalnej, onkoproteiną VAV1 i białkiem jądrowym związanym z chromosomem X. Białko to może odgrywać rolę w układzie krwiotwórczym i ośrodkowym układzie nerwowym. Dla tego genu zidentyfikowano wiele alternatywnie dzielonych wariantów transkryptu kodujących różne izoformy. [dostarczone przez RefSeq, luty 2011].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego EZH2/KMT6.
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB5701278-100UL4065267666525