Kluczowe dokumenty
MABF949-SF
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciw wirusowi wścieklizny, wolne od surowicy, klon 1112-1
clone 1112-1, from mouse
Synonim(y):
Glycoprotein, Glycoprotein Rabies virus
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1112-1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
rabies virus, virus
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
neutralization: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Glikoproteina (UniProt: P03524) jest kodowana przez gen G wirusa wścieklizny, szczep ERA. Glikoproteina jest jednoprzebiegowym białkiem błonowym typu I, należącym do rodziny glikoprotein lizawirusów. Przyłącza wirusa do receptora komórkowego gospodarza, indukując endocytozę wirionu. W endosomie kwaśne pH indukuje zmiany konformacyjne w trimerze glikoproteiny, które wyzwalają fuzję między wirusem a błoną komórkową. Stwierdzono, że mięśniowa forma nikotynowego receptora acetylocholiny (nAChR), cząsteczka adhezji komórek neuronalnych (NCAM) i receptor neurotrofiny p75 (p75NTR) wiążą glikoproteinę, a tym samym ułatwiają wnikanie wirusa wścieklizny do komórek. Glikoproteina jest syntetyzowana z peptydem sygnałowym (aa 1-19), który jest następnie odcinany w postaci dojrzałej. Jej struktura obejmuje powierzchnię wirionu (aa 20-459), region spiralny (aa 460-480) i intrawirion (aa 481-524). Arginina 352 jest zaangażowana w patogenność wirusa wścieklizny, a jej mutacja osłabia wirusa. Glikoproteina jest glikozylowana i palmitoylowana przez gospodarza, a glikozylacja jest uważana za kluczową dla eksportu glikoproteiny na powierzchnię komórki. Klon 1112-1 jest wersją pozbawioną surowicy i wykazano, że neutralizuje wirusa wścieklizny, szczep CVS-11. (Ref.: Dietzschold, B et al. (1992). Proc. Natl. Acad. Sci. USA 89 (15); 7252-7256; Wiktor, TJ and Koprowski, H (1980). J. Exp. Med. 152: 99-112; Marissen, WE et al (2005). J. Virol. 79(8): 4672-4678).
Specyficzność
Klon 1112-1 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa glikoproteinę szczepu wirusa wścieklizny ERA.
Immunogen
Białko G szczepu Evelyn Rokitniki Abelseth (ERA) SAD pochodzącego z RABV).
Zastosowanie
Analiza neutralizująca: A representative lot neutralized Rabies Virus, Serum Free CVS-11 strain in Neutralizing applications (Bunschoten, H., et. al. (1989). J Gen. Virol. 70 ( Pt 2):291-8; Dietzschold, B., et. al. (1992). Proc Natl Acad Sci USA. 89(15):7252-6; Muller, T., et. al. (2009). PLoS Negl Trop Dis. 3(11):e542; Schumacher, C.L., et. al. (1989). J Clin Invest. 84(3):971-5).
Analiza ELISA: Reprezentatywna partia wykryła wirusa wścieklizny, bez surowicy w zastosowaniach ELISA (Morgeaux, S., et. al. (2017). Vaccine. 35(6):966-971).
Anti-Rabies Virus, Serum Free, klon 1112-1, nr kat. MABF949-SF, jest mysim przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa glikoproteinę wirusa wścieklizny, szczep ERA i zostało przetestowane do stosowania w testach ELISA, cytometrii przepływowej i neutralizacji.
Jakość
Evaluated by Flow Cytometry in L929 cells expressing Rabies virus glycoprotein.
Flow Cytometry Analysis: 2 µg of this antibody detected Rabies Virus, Serum Free in L929 cells expressing Rabies virus glycoprotein.
Opis wartości docelowych
58,66 kDa obliczone.
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.