Kluczowe dokumenty
MAB8724RU
Sigma-Aldrich
Anti-Rabies N-nucleoprotein Antibody, clone C18-62-143-2
isotype IgG1, purified antibody, suitable for immunofluorescence
Synonim(y):
Rabies Antiserum
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
C18-62-143-2, monoclonal
oczyszczone przez
using Protein A (Affinity Purified)
reaktywność gatunkowa
rabies virus
opakowanie
antibody small pack of 100 μg
metody
immunofluorescence: suitable
izotyp
IgG1
Warunki transportu
2-8°C
Immunogen
Rabies virus
Zastosowanie
Quality Control Testing
This mouse monoclonal Anti-Rabies clone C18-62-143-2, Cat. No. MAB8724RU, is tested for use in Immunofluorescence, for the detection of Rabies Virus.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Postać fizyczna
Purified mouse monoclonal antibody in 0.02 M phosphate buffer, 0.25 M NaCl, pH 7.6, containing 0.1% sodium azide.
Przechowywanie i stabilność
Recommended storage: +2°C to +8°C.
Inne uwagi
Concentration: Please refer to the Certificate of Analysis for the lot-specific concentration.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2