ZMS1046
Anti-Rabies glycoprotein Antibody, clone 24-3F-10 ZooMAb® Mouse Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
24-3F-10, recombinant monoclonal
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 58.66 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
virus
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
izotyp
IgG2a
sekwencja epitopowa
Unknown
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Oceniany immunocytochemicznie w komórkach L929 zakażonych wirusem wścieklizny.
Analiza immunocytochemiczna (ICC): Rozcieńczenie 1:100 tego przeciwciała wykryło glikoproteinę wirusa Rabies w komórkach L929 zakażonych wirusem Rabies.
Testowane aplikacje
Analiza immunofluorescencyjna: Reprezentatywna partia wykryła glikoproteinę wirusa Rabies w zastosowaniach immunofluorescencji (Do-Phong, Johnny., et. al. (2016). Elife. 5:e13214).
Analiza cytometrii przepływowej: 0,1 μg z reprezentatywnej partii wykryło glikoproteinę wścieklizny w milionie komórek L929 zakażonych wirusem wścieklizny.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)