MAB8727
Anti-Rabies Antibody, Glycoprotein, clone 24-3F-10
clone 24-3F-10, Chemicon®, from mouse
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
24-3F-10, monoclonal
reaktywność gatunkowa
vertebrates
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2a
Warunki transportu
wet ice
Opis ogólny
quantification of the rabies
immunizing antigen in the
production of rabies vaccine by
recombinant technology.
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Optimal dilutions must be determined by the end user.
Infectious Diseases
Infectious Diseases - Viral
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2