MABF2073
Anti-Rabies Virus CVS-11 Antibody, clone 509-6
clone 509-6, from mouse
Synonim(y):
Glycoprotein, Glycoprotein Rabies virus, Rabies virus strain CVS-11
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
509-6, monoclonal
reaktywność gatunkowa
rabies virus
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
all
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
neutralization: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
ELISA Analysis: A representative lot detected Rabies Virus in ELISA applications (Marissen, W.E., et. al. (2005). J Virol. 79(8):4672-8).
Fluorescence Activated Cell Sorting (FACS) Analysis: A representative lot detected Rabies Virus in Fluorescence Activated Cell Sorting (FACS) applications (Marissen, W.E., et. al. (2005). J Virol. 79(8):4672-8).
Inflammation & Immunology
Jakość
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected glycoprotein of Rabies virus in one million L929 cells expressing the rabies protein.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2