Kluczowe dokumenty
MABF1967B
Sigma-Aldrich
Anti-RABV Glycoprotein Antibody, biotinylated Antibody, serum free Antibody, clone D1-25
Synonim(y):
Glycoprotein
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
D1-25, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 58.56 kDa (Uncharacterized bands may be observed in some lysate(s).)
reaktywność gatunkowa
rabies virus
izotyp
IgG1κ
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Specyficzność
Klon D1-25 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym wykrywającym glikoproteinę wirusa wścieklizny. Jego celem jest epitop w obrębie dziewięciu aminokwasów w miejscu antygenowym III.
Immunogen
Inaktywowany i oczyszczony wirus wścieklizny (szczep wirusa Pasteura).
Opis wartości docelowych
Glikoproteina (UniProt: P08667; znana również jako glikoproteina RABV) jest kodowana przez gen G (Gene ID: 1489856) wirusa wścieklizny (szczep Pasteur vaccins). Glikoproteina wirusa wścieklizny jest jednoprzebiegowym białkiem błonowym typu I, które przyłącza wirusa do receptorów komórkowych gospodarza, indukując endocytozę wirionu. W endosomie kwaśne pH indukuje zmiany konformacyjne w trimerze glikoproteiny, które wyzwalają fuzję między wirusem a błoną komórkową. Doniesiono, że mięśniowa forma nikotynowego receptora ACh, receptor neurotrofiny p75 (p75NTR) i cząsteczka adhezji komórek neuronalnych mogą wiązać się z glikoproteiną i ułatwiać wnikanie wirusa wścieklizny do komórek. Glikoproteina jest syntetyzowana z peptydem sygnałowym (aa 1-19), który jest następnie odcinany w postaci dojrzałej. Jej struktura obejmuje powierzchnię wirionu (aa 20-459), region spiralny (aa 460-480) i domenę wewnątrzwirionową (aa 481-524). Arginina 352 jest zaangażowana w patogenność wirusa wścieklizny, a jej mutacja osłabia wirusa. Glikoproteina jest glikozylowana i palmitoylowana przez gospodarza, a glikozylacja jest uważana za kluczową dla eksportu glikoproteiny na powierzchnię komórki. Klon D1-25 rozpoznaje epitop w miejscu antygenowym III na glikoproteinie wirusa wścieklizny (RABV). (Ref.: Nagarajan, T., et al. (2006). Biologicals. 34(1); 21-27; Müller, T., et al. (2009). PLoS Negl. Trop. Dis. 3(11); e542; Sissoëff,1, L., et al. (2005). J. Gen. Virol. 86(9); 2543-2552).
Postać fizyczna
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1 w PBS bez azydku.
Rekonstytucja
Więcej informacji można znaleźć w arkuszu danych dla konkretnej partii.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.