MABC974
Anti-Dysferlin/DYSF Antibody, clone 10H3.1
clone 10H3.1, from mouse
Synonim(y):
Dysferlin, Dystrophy-associated fer-1-like protein, Fer-1-like protein 1, Dysferlin/DYSF
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
10H3.1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DYSF(8291)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Jakość
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Dysferlin/DYSF in 10 µg of human fetal skeletal muscle tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1