Kluczowe dokumenty
SAB4200453
Anti-Dysferlin (N-terminal) antibody produced in rabbit
![Enhanced Validation antibodies are tested to ensure reproducibility, specificity, and performance using our enhanced validation strategies enhanced validation](/static/enhanced_validation_badge.png)
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, antigen mol wt ~250 kDa
Synonim(y):
Anti-DYSF, Anti-Limb girdle muscular dystrophy 2B
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~250 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
dot blot: 0.1-0.2 μg/mL using extracts of HEK-293T cells over-expressing human dysferlin and 1-2 mg/mL using A10 cells.
immunohistochemistry: 20-30 μg/mL using methanol-acetone fixed frozen sections of mouse skeletal muscle.
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using differentiated C2C12 myoblasts.
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DYSF(8291)
mouse ... Dysf(26903)
rat ... Dysf(312492)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)