Merck
Wszystkie zdjęcia(13)
Kluczowe dokumenty
ZRB2029
Sigma-Aldrich
Anti-MRP2 Antibody, clone 1B2 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Członek 2 podrodziny C kasety wiążącej ATP; Kanałowe białko oporności wielolekowej; Kanałowy wielospecyficzny transporter anionów organicznych 1; Białko związane z opornością wielolekową 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1B2, recombinant monoclonal
opis
1B2 Clone
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 174.21 kDa
observed mol wt ~200 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
monkey
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
C-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ABCC2(1244)
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 reprezentują całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego rekombinowanego systemu ekspresji, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej spójności między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 1B2 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa białko 2 związane z opornością wielolekową (MRP2). Celuje w epitop w obrębie 14 aminokwasów od C-końcowej domeny cytoplazmatycznej.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 14 aminokwasom z C-końcowej domeny cytoplazmatycznej ludzkiego białka 2 związanego z opornością wielolekową (MRP2).
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek A549.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło MRP2 w lizacie komórek A549.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło MRP2 w lizacie ludzkiej tkanki wątroby.
Analiza cytometrii przepływowej: 0,1 μg z reprezentatywnej partii wykryło MRP2 w milionie komórek A549.
Test wiązania powinowactwa: Reprezentatywna partia tego przeciwciała związała peptyd MRP2 z KD wynoszącym 1,3 x 10-7 w teście wiązania powinowactwa.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło MRP2 w komórkach A549.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:500 z reprezentatywnej partii wykryło MRP2 w wycinkach tkanki ludzkiej wątroby.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
ATP-binding cassette sub-family C member 2 (UniProt: Q92887; znany również jako Canalicular multidrug resistance protein, Canalicular multi-specific organic anion transporter 1, Multidrug resistance-associated protein 2, MRP2) jest kodowany przez gen ABCC2 (znany również jako CMOAT, CMOAT1, CMRP, MRP2) (Gene ID: 1244) u człowieka. MRP2, członek rodziny ludzkich transporterów kaset wiążących ATP (ABC), wiąże i hydrolizuje ATP, umożliwiając aktywny transport różnych substratów, w tym wielu leków, substancji toksycznych i związków endogennych przez błony komórkowe. Transportuje szeroką gamę sprzężonych anionów organicznych, takich jak siarczany, glukuronidy i koniugaty glutationu (GSH) substratów endo- i ksenobiotyków. Doniesiono, że pośredniczy w wydalaniu wątrobowo-żółciowym mono- i bis-glukuronidowanych cząsteczek bilirubiny. W związku z tym odgrywa ważną rolę w detoksykacji bilirubiny. MRP2 ulega ekspresji w apikalnej błonie plazmatycznej hepatocytów, kanalikach proksymalnych nerek i jelicie cienkim, gdzie odgrywa rolę w eliminacji i doustnej biodostępności leków, ksenotoksyn i ich metabolitów. Nadaje również oporność na kilka leków przeciwnowotworowych, w tym cisplatynę, doksorubicynę, epirubicynę, metotreksat, etopozyd i winkrystynę. Zawiera dwie konserwowane domeny wiążące nukleotydy (aa 671-678 i 1334-1341), które pośredniczą w wiązaniu i hydrolizie ATP przez ATPazę, zapewniając w ten sposób energię do eksportu substratów z cytoplazmy do przestrzeni zewnątrzkomórkowej. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Hayashi, H., et al. (2005). Biochim. Biophys. Acta. 1738(1-3); 54-62; Cui, Y., et al. (1999). Mol. Pharmacol. 55(5); 929-937; Kamisako, T., et al. (1999). Hepatology. 30(2); 485-490).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS, 5% trehalozy, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 μL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 μl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)