Kluczowe dokumenty
SAB5701276
Sigma-Aldrich
Anty-Dysferlina(Romeo)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
0.85 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DYSF(8291)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do rodziny ferlin i jest białkiem mięśni szkieletowych związanym z sarkolemą. Bierze udział w skurczu mięśni i zawiera domeny C2, które odgrywają rolę w fuzji błonowej za pośrednictwem wapnia, co sugeruje, że może być zaangażowany w regenerację i naprawę błon. Ponadto białko kodowane przez ten gen wiąże kaweolinę-3, białko błonowe mięśni szkieletowych, które jest ważne w tworzeniu kaweoli. Wykazano, że specyficzne mutacje w tym genie powodują autosomalną recesywną dystrofię mięśniową obręczy kończyn typu 2B (LGMD2B), a także miopatię Miyoshi. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu. [dostarczone przez RefSeq, sierpień 2008].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiej Dysferliny (Romeo)
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)