MAB1286-I
Anti-Nuclear Spliceosomes Antibody, clone 780-3
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
780-3, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 100 μg
metody
electron microscopy: suitable
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgMκ
sekwencja epitopowa
Unknown
numer dostępu Protein ID
Unknown
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Flow Cytometry in permeabilized HeLa cells.
Flow Cytometry Analysis: 2 μg of this antibody detected Nuclear Spliceosomes in one million permeabilized HeLa cells.
Tested Applications
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected Nuclear Spliceosomes in Flow Cytometry applications (Clevenger, C.V., et al. (1985). Cytometry. 6(3): 208-14; Bauer, K.D., et al. (1986). Cancer Res. 46(5): 2428-34; Clevenger, C.V., et al. (1987). Cytometry. 8(3): 280-6).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Nuclear Spliceosomes in Immunofluorescence applications (Clevenger, C.V., et al. (1984). J Histochem Cytochem. 32(7): 757-65; Clevenger, C.V., et al. (1985). Cytometry. 6(3): 208-14; Bauer, K.D., et al. (1986). Cancer Res. 46(5): 2428-34; Clevenger, C.V., et al. (1987). Cytometry. 8(3):280-6; Clevenger, C.V., et al. (1987). Cytometry. 8(3): 280-6).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Nuclear Spliceosomes in Western Blotting applications (Clevenger, C.V., et al. (1987). Cytometry. 8(3): 280-6; Kumar, P., et al. (2012). PLoS One. 7(8): e42712).
Electron Microscopy: A representative lot detected Nuclear Spliceosomes in Electron Microscopy applications (Clevenger, C.V., et al. (1984). J Histochem Cytochem. 32(7): 757-65; Bauer, K.D., et al. (1986). Cancer Res. 46(5): 2428-34; Clevenger, C.V., et al. (1987). Cytometry. 8(3): 280-6).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2