Kluczowe dokumenty
AV33212
Sigma-Aldrich
Anti-RB1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-Retinoblastoma 1 (including osteosarcoma)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
106 kDa
reaktywność gatunkowa
guinea pig, horse, bovine, dog, human, rat, rabbit
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RB1(5925)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu C-końcowego ludzkiego RB1
Działania biochem./fizjol.
Siatkówczak (RB) jest embrionalnym nowotworem złośliwym pochodzenia siatkówkowego. Prawie zawsze pojawia się we wczesnym dzieciństwie i często jest obustronny. W niektórych przypadkach dochodzi do spontanicznej regresji (wyleczenia).
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: IMMCSMYGICKVKNIDLKFKIIVTAYKDLPHAVQETFKRVLIKEEEYDSI
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nicola Alessio et al.
International journal of molecular sciences, 22(21) (2021-11-14)
Several investigations on senescence and its causative role in aging have underscored the importance of developing senotherapeutics, a field focused on killing senescent cells and/or preventing their accumulation within tissues. Using polyphenols in counteracting senescence may facilitate the development of
Nicola Alessio et al.
Aging, 11(15), 5817-5828 (2019-08-15)
Senescent cells secrete inflammatory cytokines, proteases, and other factors, which are indicated as senescence-associated secretory phenotype (SASP). There are contrasting studies on the role of the SASP in cancer. Studies suggested that cancer cells may misuse the senescent secretome for
Diane A J van der Biessen et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 20(18), 4776-4783 (2014-07-16)
RGB-286638 is a multitargeted inhibitor with targets comprising the family of cyclin-dependent kinases (CDK) and a range of other cancer-relevant tyrosine and serine/threonine kinases. The objectives of this first in human trial of RGB-286638, given i.v. on days 1 to
Erica P Cai et al.
Diabetologia, 57(12), 2555-2565 (2014-09-25)
Diabetes mellitus is characterised by beta cell loss and alpha cell expansion. Analogues of glucagon-like peptide-1 (GLP-1) are used therapeutically to antagonise these processes; thus, we hypothesised that the related cell cycle regulators retinoblastoma protein (Rb) and p107 were involved
S Munro et al.
Oncogene, 33(27), 3594-3603 (2013-08-13)
Transcription factor E2F-1 and its interaction with pRb provide a key point of control in cell proliferation. E2F-1 participates in both cell cycle progression and apoptosis, and in cells exists with a DP dimerization partner protein, the most prominent being