Kluczowe dokumenty
C75M15W
Millipore
MPAGE®® Comb
0.75 mm, 15 wells, for use with MPAGE® Gel Caster
Synonim(y):
mini grzebienie żelowe
About This Item
Kod UNSPSC:
41105312
NACRES:
NC.01
Nazwa produktu
mPAGE® Combs 0.75 mm 15 Wells, 5pk,
opakowanie
pkg of 5 packs
producent / nazwa handlowa
Millipore
metody
SDS-PAGE: suitable
electrophoresis: suitable
szer. × wys.
10.1 cm × 8.3 cm
wymiary żelu
8.3 mm × 10.1 mm
grubość żelu
0.75 mm
rozmiar dołka
15 wells
pojemność dołka
20 μL
kompatybilność
for use with mPAGE® Gel Caster components:
  • mPAGE® Gel Caster Base
  • mPAGE® Gel Caster Frame
  • mPAGE® Gel Caster Sealing Gaskets
Opis ogólny
Use mPAGE® Combs 0.75 mm 15 Wells when casting polyacrylamide gels with with cassette sandwiches assembled from Compatible 0.75 mm mPAGE® Mini Spacer Plates and mPAGE® Mini Short Plates.
Informacje prawne
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Odkryj system odlewania mPAGE® Lux do gotowych do użycia żeli SDS-PAGE w 3 minuty. Świeże żele SDS-PAGE, które są gotowe, gdy ich potrzebujesz.
Protokoły
Wprowadzenie do PAGE. Zapoznaj się z podstawami SDS-PAGE i protokołem separacji białek na podstawie wielkości w żelu poliakrylamidowym.